3-(Hydroxymethyl)-4-methylphenol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Hydroxy-2-methylbenzyl alcohol
OR470760-5G
OR470760-250MG
OR470760-1G
APOSOR470760-5GEA
0
EUR
APOSOR470760-5G
APOSOR470760-250MG
APOSOR470760-1G
3-(Hydroxymethyl)-4-methylphenol
3-(Hydroxymethyl)-4-methylphenol
Formel:
C₈H₁₀O₂ Molecular Weight: 138.164 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18397253 CAS-Nummer: 1261454-85-6 |