5-Bromo-2-methylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR470776-1G
OR470776-250MG
OR470776-5G
APOSOR470776-1GEA
184
EUR
APOSOR470776-1G
APOSOR470776-250MG
APOSOR470776-5G
5-Bromo-2-methylquinoline
5-Bromo-2-methylquinoline
Formel:
C₁₀H₈BrN Molecular Weight: 222.081 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13189490 CAS-Nummer: 54408-52-5 |