5-Bromo-7-chlorobenzofuran
Lieferant: Apollo Scientific
OR470778-1G
OR470778-250MG
APOSOR470778-1GEA
1010
EUR
APOSOR470778-1G
APOSOR470778-250MG
5-Bromo-7-chlorobenzofuran
5-Bromo-7-chlorobenzofuran
Formel:
C₈H₄BrClO Molecular Weight: 231.474 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11877832 CAS-Nummer: 1194375-29-5 |