4-(Methoxymethoxy)-2,3-dimethylbenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470855-1G OR470855-5G
APOSOR470855-1GEA 397 EUR
APOSOR470855-1G APOSOR470855-5G
4-(Methoxymethoxy)-2,3-dimethylbenzoic acid
4-(Methoxymethoxy)-2,3-dimethylbenzoic acid
Formel: C₁₁H₁₄O₄
Molecular Weight: 210.226 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD24501863
CAS-Nummer: 1333231-02-9