6-Chloro-5-methylpyridine-2-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR470889-1G OR470889-250MG
APOSOR470889-1GEA 119 EUR
APOSOR470889-1G APOSOR470889-250MG
6-Chloro-5-methylpyridine-2-carbonitrile
6-Chloro-5-methylpyridine-2-carbonitrile
Formel: C₇H₅ClN₂
Molecular Weight: 152.581 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18257989
CAS-Nummer: 875293-89-3
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable