3'-(Chloromethyl)-2,6-dimethyl-4-[3-(methylsulphonyl)propoxy]biphenyl
Lieferant: Apollo Scientific
OR470893-1G OR470893-250MG OR470893-5G
APOSOR470893-1GEA 1220 EUR
APOSOR470893-1G APOSOR470893-250MG APOSOR470893-5G
3'-(Chloromethyl)-2,6-dimethyl-4-[3-(methylsulphonyl)propoxy]biphenyl
3'-(Chloromethyl)-2,6-dimethyl-4-[3-(methylsulphonyl)propoxy]biphenyl
Formel: C₁₉H₂₃ClO₃S
Molecular Weight: 366,902 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD27959537
CAS-Nummer: 1394138-49-8