Methyl 7-methoxy-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-6-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR470912-5G
APOSOR470912-5GEA 78.3 EUR
APOSOR470912-5G
Methyl 7-methoxy-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-6-carboxylate
Methyl 7-methoxy-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-6-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₁NO₄
Molecular Weight: 233,22 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13192255
CAS-Nummer: 205448-65-3