2-Cyclopropylpyridine-3-boronic acid pinacol ester
Lieferant: Apollo Scientific
OR470925-1G OR470925-250MG
APOSOR470925-1GEA 916 EUR
APOSOR470925-1G APOSOR470925-250MG
2-Cyclopropylpyridine-3-boronic acid pinacol ester
2-Cyclopropylpyridine-3-boronic acid pinacol ester
Formel: C₁₄H₂₀BNO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18733626
CAS-Nummer: 2098215-65-5