Ethyl 6-Bromoisoquinoline-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR470934-1G OR470934-250MG
APOSOR470934-1GEA 433 EUR
APOSOR470934-1G APOSOR470934-250MG
Ethyl 6-Bromoisoquinoline-1-carboxylate
Ethyl 6-Bromoisoquinoline-1-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₀BrNO₂
Molecular Weight: 280,117 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18257309
CAS-Nummer: 1020576-70-8