6-Amino-9-(tetrahydropyran-2-yl)-9H-purine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 9-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-9H-purin-6-amine
OR470947-1G OR470947-250MG OR470947-5G
APOSOR470947-1GEA 140 EUR
APOSOR470947-1G APOSOR470947-250MG APOSOR470947-5G
6-Amino-9-(tetrahydropyran-2-yl)-9H-purine
6-Amino-9-(tetrahydropyran-2-yl)-9H-purine
Formel: C₁₀H₁₃N₅O
Molecular Weight: 219.243 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00213333
CAS-Nummer: 7306-67-4