3-(5-Oxazolyl)benzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
OR470992-1G
OR470992-5G
APOSOR470992-1GEA
256
EUR
APOSOR470992-1G
APOSOR470992-5G
3-(5-Oxazolyl)benzaldehyde
3-(5-Oxazolyl)benzaldehyde
Formel:
C₁₀H₇NO₂ Molecular Weight: 173,168 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD24686783 CAS-Nummer: 1097199-51-3 |