3-Chloro-4-(cyclopropylmethoxy)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470994-1G OR470994-5G
APOSOR470994-1GEA 306 EUR
APOSOR470994-1G APOSOR470994-5G
3-Chloro-4-(cyclopropylmethoxy)benzoic acid
3-Chloro-4-(cyclopropylmethoxy)benzoic acid
Formel: C₁₁H₁₁ClO₃
Molecular Weight: 226.656 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD14652993
CAS-Nummer: 856165-89-4