Methyl 3'-Hydroxybiphenyl-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR471006-1G OR471006-5G
APOSOR471006-1GEA 306 EUR
APOSOR471006-1G APOSOR471006-5G
Methyl 3'-Hydroxybiphenyl-4-carboxylate
Methyl 3'-Hydroxybiphenyl-4-carboxylate
Formel: C₁₄H₁₂O₃
Molecular Weight: 228,243 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06409247
CAS-Nummer: 579511-01-6