3-Ethoxy-5-methylbenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR471007-1G OR471007-250MG OR471007-5G
APOSOR471007-1GEA 459 EUR
APOSOR471007-1G APOSOR471007-250MG APOSOR471007-5G
3-Ethoxy-5-methylbenzoic acid
3-Ethoxy-5-methylbenzoic acid
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD27940681
CAS-Nummer: 500901-64-4