2-Bromo-4-methoxybenzyl Alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR471018-5G OR471018-1G
APOSOR471018-5GEA 380 EUR
APOSOR471018-5G APOSOR471018-1G
2-Bromo-4-methoxybenzyl Alcohol
2-Bromo-4-methoxybenzyl Alcohol
Formel: C₈H₉BrO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11042785
CAS-Nummer: 163190-79-2