1-(4-Iodophenyl)-3-morpholino-5,6-dihydropyridin-2(1H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR471048-1G OR471048-250MG OR471048-5G
APOSOR471048-1GEA 87 EUR
APOSOR471048-1G APOSOR471048-250MG APOSOR471048-5G
1-(4-Iodophenyl)-3-morpholino-5,6-dihydropyridin-2(1H)-one
1-(4-Iodophenyl)-3-morpholino-5,6-dihydropyridin-2(1H)-one
Formel: C₁₅H₁₇IN₂O₂
Molecular Weight: 384.212 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18072445
CAS-Nummer: 473927-69-4