2,2,4-Trimethyl-1,2-dihydroquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR471050-5G OR471050-1G
APOSOR471050-5GEA 1060 EUR
APOSOR471050-5G APOSOR471050-1G
2,2,4-Trimethyl-1,2-dihydroquinoline
2,2,4-Trimethyl-1,2-dihydroquinoline
Formel: C₁₂H₁₅N
Molecular Weight: 173,254 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00044248
CAS-Nummer: 147-47-7