1-Bromo-3-hydroxynaphthalene
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR471062-5G
APOSOR471062-5GEA 71.2 EUR
APOSOR471062-5G
1-Bromo-3-hydroxynaphthalene
1-Bromo-3-hydroxynaphthalene
Formel: C₁₀H₇BrO
Molecular Weight: 223,066 g/mol
Siedepunkt: 130…132 °C (1 mm Hg)
Schmelzpunkt: 117…120 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01712260
CAS-Nummer: 5498-31-7