2-(2-Acetyl-4-bromophenoxy)acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR471080-5G OR471080-1G
APOSOR471080-5GEA 986 EUR
APOSOR471080-5G APOSOR471080-1G
2-(2-Acetyl-4-bromophenoxy)acetic acid
2-(2-Acetyl-4-bromophenoxy)acetic acid
Formel: C₁₀H₉BrO₄
Molecular Weight: 273,08 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD27949767
CAS-Nummer: 34849-51-9