2-(6-Hydroxy-1,2-benzisoxazol-3-yl)acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR471090-1G
OR471090-250MG
OR471090-5G
APOSOR471090-1GEA
601
EUR
APOSOR471090-1G
APOSOR471090-250MG
APOSOR471090-5G
2-(6-Hydroxy-1,2-benzisoxazol-3-yl)acetic acid
2-(6-Hydroxy-1,2-benzisoxazol-3-yl)acetic acid
Formel:
C₉H₇NO₄ Schmelzpunkt: 186…187 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20642581 CAS-Nummer: 34173-06-3 |