4-(Bromomethyl)quinoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR471097-1G OR471097-250MG
APOSOR471097-1GEA 355 EUR
APOSOR471097-1G APOSOR471097-250MG
4-(Bromomethyl)quinoline
4-(Bromomethyl)quinoline
Formel: C₁₀H₈BrN
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09953523
CAS-Nummer: 5632-16-6