Methyl 4-chloro-2,6-dinitrobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR471104-1G OR471104-5G OR471104-250MG
APOSOR471104-1GEA 734 EUR
APOSOR471104-1G APOSOR471104-5G APOSOR471104-250MG
Methyl 4-chloro-2,6-dinitrobenzoate
Methyl 4-chloro-2,6-dinitrobenzoate
Formel: C₈H₅ClN₂O₆
Molecular Weight: 260,588 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18651711
CAS-Nummer: 100418-47-1