6-Amino-3-hydroxy-1H-indazole
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
6-Amino-1H-indazol-3-ol
OR471111-1G
OR471111-250MG
OR471111-5G
APOSOR471111-1GEA
209
EUR
APOSOR471111-1G
APOSOR471111-250MG
APOSOR471111-5G
6-Amino-3-hydroxy-1H-indazole
6-Amino-3-hydroxy-1H-indazole
Formel:
C₇H₇N₃O Molecular Weight: 149,15 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07781650 CAS-Nummer: 59673-74-4 |