2-Amino-6-chloroquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR471112-1G OR471112-250MG
APOSOR471112-1GEA 804 EUR
APOSOR471112-1G APOSOR471112-250MG
2-Amino-6-chloroquinoline
2-Amino-6-chloroquinoline
Formel: C₉H₇ClN₂
Molecular Weight: 178,618 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08235108
CAS-Nummer: 18672-02-1