2-(Boc-amino)-2-phenylethylamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR471115-5G OR471115-1G
APOSOR471115-5GEA 855 EUR
APOSOR471115-5G APOSOR471115-1G
2-(Boc-amino)-2-phenylethylamine hydrochloride
2-(Boc-amino)-2-phenylethylamine hydrochloride
Formel: C₁₃H₂₀N₂O₂·ClH
Molecular Weight: 272,771 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28144002
CAS-Nummer: 1253955-71-3