2-Ethoxy-4-nitropyridine
Lieferant: Apollo Scientific
OR471120-1G OR471120-5G
APOSOR471120-1GEA 306 EUR
APOSOR471120-1G APOSOR471120-5G
2-Ethoxy-4-nitropyridine
2-Ethoxy-4-nitropyridine
Formel: C₇H₈N₂O₃
Molecular Weight: 168,15 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13181671
CAS-Nummer: 1187732-70-2