Methyl 2-(2-Bromo-4-pyridyl)acetate
Lieferant: Apollo Scientific
OR471146-1G OR471146-5G
APOSOR471146-1GEA 256 EUR
APOSOR471146-1G APOSOR471146-5G
Methyl 2-(2-Bromo-4-pyridyl)acetate
Methyl 2-(2-Bromo-4-pyridyl)acetate
Formel: C₈H₈BrNO₂
Molecular Weight: 230,059 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18255863
CAS-Nummer: 1234217-58-3