2,4-Dihydroxy-5-methylthieno[2,3-d]pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
OR471152-1G OR471152-250MG
APOSOR471152-1GEA 774 EUR
APOSOR471152-1G APOSOR471152-250MG
2,4-Dihydroxy-5-methylthieno[2,3-d]pyrimidine
2,4-Dihydroxy-5-methylthieno[2,3-d]pyrimidine
Formel: C₇H₆N₂O₂S
Molecular Weight: 182.2 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10000843
CAS-Nummer: 75860-79-6