1,2-Bis(4-chlorophenyl)ethylenediamine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR471166-5G
OR471166-1G
APOSOR471166-5GEA
916
EUR
APOSOR471166-5G
APOSOR471166-1G
1,2-Bis(4-chlorophenyl)ethylenediamine
1,2-Bis(4-chlorophenyl)ethylenediamine
Formel:
C₁₄H₁₄Cl₂N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05150371 CAS-Nummer: 86212-34-2 |