Methyl 2-(2-Cyano-4-hydroxyphenyl)acetate
Lieferant: Apollo Scientific
OR471181-1G OR471181-250MG
APOSOR471181-1GEA 1540 EUR
APOSOR471181-1G APOSOR471181-250MG
Methyl 2-(2-Cyano-4-hydroxyphenyl)acetate
Methyl 2-(2-Cyano-4-hydroxyphenyl)acetate
Formel: C₁₀H₉NO₃
Molecular Weight: 191,183 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18399075
CAS-Nummer: 1261559-90-3