1-(2,4-Dimethoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR471194-1G
OR471194-250MG
APOSOR471194-1GEA
916
EUR
APOSOR471194-1G
APOSOR471194-250MG
1-(2,4-Dimethoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic acid
1-(2,4-Dimethoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Formel:
C₁₂H₁₄O₄ Molecular Weight: 222.237 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19692943 CAS-Nummer: 1314763-76-2 |