1-[2-(Methylsulphonyl)ethyl]-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-boronic acid pinacol ester
Lieferant: Apollo Scientific
OR471208-250MG OR471208-1G
APOSOR471208-250MGEA 713 EUR
APOSOR471208-250MG APOSOR471208-1G
1-[2-(Methylsulphonyl)ethyl]-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-boronic acid pinacol ester
1-[2-(Methylsulphonyl)ethyl]-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-boronic acid pinacol ester
Formel: C₁₄H₂₂BNO₅S
Molecular Weight: 327,204 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD26394375
CAS-Nummer: 1083168-89-1