4-(Aminomethyl)-5-chloro-2-(methylthio)pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
OR471259-1G OR471259-250MG
APOSOR471259-1GEA 1120 EUR
APOSOR471259-1G APOSOR471259-250MG
4-(Aminomethyl)-5-chloro-2-(methylthio)pyrimidine
4-(Aminomethyl)-5-chloro-2-(methylthio)pyrimidine
Formel: C₆H₈ClN₃S
Molecular Weight: 189.666 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28398152
CAS-Nummer: 1511510-10-3