(2R,3R)-1-Cbz-2-methylpiperidine-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR471275-1G
OR471275-250MG
APOSOR471275-1GEA
1420
EUR
APOSOR471275-1G
APOSOR471275-250MG
(2R,3R)-1-Cbz-2-methylpiperidine-3-carboxylic acid
(2R,3R)-1-Cbz-2-methylpiperidine-3-carboxylic acid
Formel:
C₁₅H₁₉NO₄ Molecular Weight: 277.316 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28505589 CAS-Nummer: 1932256-61-5 |