2-(4-Chlorophenyl)oxazole-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR471284-1G
OR471284-250MG
OR471284-5G
APOSOR471284-1GEA
601
EUR
APOSOR471284-1G
APOSOR471284-250MG
APOSOR471284-5G
2-(4-Chlorophenyl)oxazole-4-carboxylic acid
2-(4-Chlorophenyl)oxazole-4-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₆ClNO₃ Molecular Weight: 223.613 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16698588 CAS-Nummer: 1065102-51-3 |