3-Methylpyrrole-2,4-dicarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR471303-1G OR471303-250MG
APOSOR471303-1GEA 601 EUR
APOSOR471303-1G APOSOR471303-250MG
3-Methylpyrrole-2,4-dicarboxylic acid
3-Methylpyrrole-2,4-dicarboxylic acid
Formel: C₇H₇NO₄
Molecular Weight: 169,135 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09991921
CAS-Nummer: 3780-41-4