D-tert-Leucine methyl ester hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR471306-1G OR471306-250MG OR471306-5G
APOSOR471306-1GEA 0 EUR
APOSOR471306-1G APOSOR471306-250MG APOSOR471306-5G
D-tert-Leucine methyl ester hydrochloride
D-tert-Leucine methyl ester hydrochloride
Formel: C₇H₁₅NO₂·ClH
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11113177
CAS-Nummer: 167223-43-0