2-Boc-2,3,3a,4,5,9b-hexahydro-1H-pyrrolo[3,4-c]quinoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR471310-1G OR471310-250MG
APOSOR471310-1GEA 1010 EUR
APOSOR471310-1G APOSOR471310-250MG
2-Boc-2,3,3a,4,5,9b-hexahydro-1H-pyrrolo[3,4-c]quinoline
2-Boc-2,3,3a,4,5,9b-hexahydro-1H-pyrrolo[3,4-c]quinoline
Formel: C₁₆H₂₂N₂O₂
Molecular Weight: 274.358 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11877825
CAS-Nummer: 1194375-23-9