Methyl 2-chloro-3-phenylpropionate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 2-Chloro-3-phenylpropionate
OR471312-1G OR471312-250MG
APOSOR471312-1GEA 140 EUR
APOSOR471312-1G APOSOR471312-250MG
Methyl 2-chloro-3-phenylpropionate 95%
Methyl 2-chloro-3-phenylpropionate
Formel: C₁₀H₁₁ClO₂
Molecular Weight: 198,646 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD14538826
CAS-Nummer: 18841-64-0