7-Chloro-1-methyl-1,8-naphthyridin-2(1H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR471315-1G OR471315-250MG
APOSOR471315-1GEA 1120 EUR
APOSOR471315-1G APOSOR471315-250MG
7-Chloro-1-methyl-1,8-naphthyridin-2(1H)-one
7-Chloro-1-methyl-1,8-naphthyridin-2(1H)-one
Formel: C₉H₇ClN₂O
Molecular Weight: 194,618 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28501517
CAS-Nummer: 69099-05-4