Ethyl Quinuclidine-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Ethyl quinuclidine-4-carboxylate
OR471319-1G OR471319-250MG
APOSOR471319-1GEA 111 EUR
APOSOR471319-1G APOSOR471319-250MG
Ethyl Quinuclidine-4-carboxylate
Ethyl Quinuclidine-4-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₇NO₂
Molecular Weight: 183.247 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD19686937
CAS-Nummer: 22766-68-3