7-(Aminomethyl)benzoxazole hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR471321-1G OR471321-250MG
APOSOR471321-1GEA 1430 EUR
APOSOR471321-1G APOSOR471321-250MG
7-(Aminomethyl)benzoxazole hydrochloride
7-(Aminomethyl)benzoxazole hydrochloride
Formel: C₈H₈N₂O·ClH
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28954615
CAS-Nummer: 2006276-90-8