5-(Aminomethyl)benzoxazole hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR471327-1G OR471327-5G
APOSOR471327-1GEA 611 EUR
APOSOR471327-1G APOSOR471327-5G
5-(Aminomethyl)benzoxazole hydrochloride
5-(Aminomethyl)benzoxazole hydrochloride
Formel: C₈H₈N₂O·ClH
Molecular Weight: 184,623 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28895151
CAS-Nummer: 2006277-35-4