4-Chloro-5-methoxybenzimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
OR471329-1G OR471329-250MG OR471329-5G
APOSOR471329-1GEA 713 EUR
APOSOR471329-1G APOSOR471329-250MG APOSOR471329-5G
4-Chloro-5-methoxybenzimidazole
4-Chloro-5-methoxybenzimidazole
Formel: C₈H₇ClN₂O
Molecular Weight: 182.607 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22558062
CAS-Nummer: 1360953-02-1