Methyl 2-(Boc-amino)-2-(2-pyridyl)acetate
Lieferant: Apollo Scientific
OR471330-1G OR471330-250MG
APOSOR471330-1GEA 713 EUR
APOSOR471330-1G APOSOR471330-250MG
Methyl 2-(Boc-amino)-2-(2-pyridyl)acetate
Methyl 2-(Boc-amino)-2-(2-pyridyl)acetate
Formel: C₁₃H₁₈N₂O₄
Molecular Weight: 266.293 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22576929
CAS-Nummer: 1001426-31-8