Quinoline-4-carbohydrazide Hydrate
Lieferant: Apollo Scientific
OR471337-1G
OR471337-250MG
APOSOR471337-1GEA
1010
EUR
APOSOR471337-1G
APOSOR471337-250MG
Quinoline-4-carbohydrazide Hydrate
Quinoline-4-carbohydrazide Hydrate
Formel:
C₁₀H₉N₃O·H₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28968740 CAS-Nummer: 2006277-54-7 |