N-(2-Chloro-4-methyl-3-pyridyl)acetamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR471339-1G
OR471339-5G
APOSOR471339-1GEA
245
EUR
APOSOR471339-1G
APOSOR471339-5G
N-(2-Chloro-4-methyl-3-pyridyl)acetamide
N-(2-Chloro-4-methyl-3-pyridyl)acetamide
Formel:
C₈H₉ClN₂O Molecular Weight: 184,623 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD21244018 CAS-Nummer: 76006-00-3 |