8H-Indeno[1,2-c]thiophen-8-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR471342-1G OR471342-250MG
APOSOR471342-1GEA 916 EUR
APOSOR471342-1G APOSOR471342-250MG
8H-Indeno[1,2-c]thiophen-8-one
8H-Indeno[1,2-c]thiophen-8-one
Formel: C₁₁H₆OS
Molecular Weight: 186,23 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28968736
CAS-Nummer: 23062-43-3