2-Chloro-4-nitro-m-phenylenediamine
Lieferant: Apollo Scientific
OR471343-1G OR471343-5G
APOSOR471343-1GEA 397 EUR
APOSOR471343-1G APOSOR471343-5G
2-Chloro-4-nitro-m-phenylenediamine
2-Chloro-4-nitro-m-phenylenediamine
Formel: C₆H₆ClN₃O₂
Molecular Weight: 187,584 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08460155
CAS-Nummer: 261764-92-5