1-Boc-4-oxo-1-azaspiro[5.5]undecane
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR471347-1G OR471347-250MG OR471347-5G
APOSOR471347-1GEA 601 EUR
APOSOR471347-1G APOSOR471347-250MG APOSOR471347-5G
1-Boc-4-oxo-1-azaspiro[5.5]undecane
1-Boc-4-oxo-1-azaspiro[5.5]undecane
Formel: C₁₅H₂₅NO₃
Molecular Weight: 267,364 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09283648
CAS-Nummer: 778647-35-1